Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido
Código de producto. 11537542 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1,00 mm
106 μm
1,18mm
125 μm
1,40mm
150 μm
1,70mm
180 μm
200μm
212 μm
2,36mm
250 μm
2,80mm
300 μm
3,35mm
355 μm
4 mm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
852 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
11537542 1,00 mm cada uno
11567552 106 μm cada uno
11557552 125 μm cada uno
11547552 150 μm cada uno
11597532 200μm cada uno
11527552 212 μm cada uno
11517552 250 μm cada uno
11527562 38 μm cada uno
11587542 425 μm cada uno
11517562 45 μm cada uno
11507552 300 μm cada uno
11597023 4 mm cada uno
11577542 500 μm cada uno
11507562 53 μm cada uno
11567542 600 μm cada uno
11597552 63 μm cada uno
11557542 710 μm cada uno
11587552 75 μm cada uno
11547542 852 μm cada uno
11577552 90 μm cada uno
11557562 20 μm cada uno
11547562 25 μm cada uno
11537562 32 μm cada uno
11597542 355 μm cada uno
11567532 3,35mm cada uno
11577532 2,80mm cada uno
11587532 2,36mm cada uno
11537552 180 μm cada uno
11507542 1,70mm cada uno
11517542 1,40mm cada uno
11527542 1,18mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Código de producto. 11537542
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Fabricado en acero inoxidable y disponible en una amplia variedad de tamaños. Fisherbrand™ El tamiz de prueba de acero inoxidable con malla de alambre tejido tiene un diámetro de 200 mm.
Tamices de ensayo de 100 mm y 200 mm de diámetro con marco de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Specifications
Descripción Tamaño de apertura: 1,00 mm
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 1,00 mm
Tipo de producto Tamiz
Certificaciones/conformidad Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000, BS410
Material Acero inoxidable
Incluye Certificado de conformidad y tarjeta de registro
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Alambre tejido