Descripción
- Especificación de níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
- Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos. Acabo brillante
- Hoja plana en un extremo y a 45° en el otro.° ángulo
- «Micropeso» - diámetro del cuerpo central de 1,60 mm
- «Peso medio» - diámetro del cuerpo central de 3,65 mm
- Longitud suficiente como para proteger las manos del usuario de las superficies calientes
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 paq. |
| Tipo de producto | Espátula |
| Acabado | Brillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones estructurales donde la resistencia a la corrosión es un factor de consideración clave |
| Anchura (métrico) de la hoja | 10 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 315 °C |
| Material | Níquel |
| Longitud (métrico) | 230 mm |