Learn More
Fisherbrand™ Espátulas medianas Chattaway de níquel
Código de producto. 11824593 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
230 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11824593 180 mm paquete de 5
11814593 150 mm paquete de 5
11834593 230 mm paquete de 5
11716607 270 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11824593
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acabado brillante, hoja plana en un extremo y un ángulo de 45 grados en el otro; estas espátulas son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos en la mayoría de entornos de laboratorio.
  • Especificación de níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
  • Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos. Acabo brillante
  • Pala en un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45 ° 
  • «Micropeso» - diámetro del cuerpo central de 1,60 mm
  • «Peso medio» - diámetro del cuerpo central de 3,65 mm
  • Longitud suficiente como para proteger las manos del usuario de las superficies calientes
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Tipo de producto Espátula
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones estructurales donde la resistencia a la corrosión es un factor de consideración clave
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Temperatura máx. (métrico) 315 °C
Material Níquel
Longitud (métrico) 180 mm