Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de ensayo de polioximetileno-nailon, 200 de diámetro x 45 mm de altura
Código de producto. 11785588
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
11785588 200 μm cada uno
11775608 25 μm cada uno
11755608 30 μm cada uno
11785608 20 μm cada uno
11765598 100 μm cada uno
11705618 11 μm cada uno
11745608 36 μm cada uno
11735608 41 μm cada uno
11725608 50 μm cada uno
11705608 63 μm cada uno
11785598 80 μm cada uno
11795598 70 μm cada uno
11715598 150 μm cada uno
11795588 180 μm cada uno
11765588 250 μm cada uno
11745588 300 μm cada uno
11725588 355 μm cada uno
11715588 400 μm cada uno
11795578 500 μm cada uno
11785578 600 μm cada uno
11775578 630 μm cada uno
11765578 700 μm cada uno
11755578 800 μm cada uno
11735578 900 μm cada uno
11715578 1250 μm cada uno
11705578 1400 μm cada uno
11725578 1000 μm cada uno
11795568 1600 μm cada uno
11775568 2000 μm cada uno
11715618 5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 11785588 Proveedor Linker Industrietechnik™ N.º de proveedor 552.050.8810200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.48€
    86.13€ / paquete de 1
    Ahorro 18.35€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tamiza partículas en amplia gama de tamaños de poro. Estos tamices de ensayo de plástico no contienen piezas metálicas y tienen una altura interior de 45 mm y un diámetro de 200 mm.
  • Bastidor de polioximetileno
  • Nylon piel del tamiz de prueba
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura interior de 45 mm
  • Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 200 μm
Tipo de producto Tamiz de ensayo
Certificaciones/conformidad DIN 4197
Material POM
Altura (métrico) 45 mm
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Mesh Material Nailon