Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Linker Industrietechnik™ Tamices de ensayo de polioximetileno-nailon, 200 de diámetro x 45 mm de altura
Linker Industrietechnik™ Tamices de ensayo de polioximetileno-nailon, 200 de diámetro x 45 mm de altura
Código de producto. 11715618
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|
| 11715618 | 5 μm | cada uno |
| 11775608 | 25 μm | cada uno |
| 11755608 | 30 μm | cada uno |
| 11785608 | 20 μm | cada uno |
| 11765598 | 100 μm | cada uno |
| 11705618 | 11 μm | cada uno |
| 11745608 | 36 μm | cada uno |
| 11735608 | 41 μm | cada uno |
| 11725608 | 50 μm | cada uno |
| 11705608 | 63 μm | cada uno |
| 11785598 | 80 μm | cada uno |
| 11795598 | 70 μm | cada uno |
| 11715598 | 150 μm | cada uno |
| 11795588 | 180 μm | cada uno |
| 11785588 | 200 μm | cada uno |
| 11765588 | 250 μm | cada uno |
| 11745588 | 300 μm | cada uno |
| 11725588 | 355 μm | cada uno |
| 11715588 | 400 μm | cada uno |
| 11795578 | 500 μm | cada uno |
| 11785578 | 600 μm | cada uno |
| 11775578 | 630 μm | cada uno |
| 11765578 | 700 μm | cada uno |
| 11755578 | 800 μm | cada uno |
| 11735578 | 900 μm | cada uno |
| 11715578 | 1250 μm | cada uno |
| 11705578 | 1400 μm | cada uno |
| 11725578 | 1000 μm | cada uno |
| 11795568 | 1600 μm | cada uno |
| 11775568 | 2000 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Código de producto.
11715618
Proveedor
Linker Industrietechnik™
N.º de proveedor
552.050.8810005
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
149.10€
122.29€ / paquete de 1
Ahorro 26.81€
17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
105.94 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Descripción
- Bastidor de polioximetileno
- Nylon piel del tamiz de prueba
- Diámetro: 200 mm
- Altura interior de 45 mm
- Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 5 μm |
| Tipo de producto | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | DIN 4197 |
| Material | POM |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Mesh Material | Nailon |