Learn More
Fisherbrand™ -20 a +110 Lo Tox™ Termómetro de inmersión de laboratorio
Código de producto. 15422695
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +110 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15422695 De -20 °C a +110 °C paquete de 10
1 options
Código de producto. 15422695 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 44/802/9
El relleno orgánico Lo Tox™ está seleccionado especialmente porque alcanza un amplio intervalo de temperatura y tiene los niveles prácticos más bajos de peligro.
  • La calidad y la legibilidad hacen de estos un sustituto ideal para el mercurio termómetros
  • Equipado con una tapón de cierre no enrollable Brannan que tiene un anillo para permitir que el termómetro se suspenda
Especificaciones
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido orgánico azul
Tipo de producto Termómetro de laboratorio de inmersión
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +110 °C
Exactitud ±1 °C a 35 °C
Subdivisión 0,5 °C