Learn More
Fisherbrand™ Conectores de andamiaje giratorios de dos vías
Código de producto. 11558112 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conector de 2 vías
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11558112 Conector de 2 vías cada uno
1 options
Código de producto. 11558112
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para fijar dos varillas o tubos entre sí en cualquier ángulo. Los conectores giratorios de andamiaje de dos vías Fisherbrand™ pueden apretarse a mano.
  • Con tornillos de apriete manual
  • Una arandela de retención evita que los dos componentes giren con libertad
Especificaciones
Tipo de producto Conector de 2 vías
Para utilizar con (aplicación) Giro en 2 direcciones