Learn More
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone, 97%
Product Code. 10284651 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10284651 5 g Glass bottle 5g
10143481 25 g Glass bottle 25g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10284651
Marca: Thermo Scientific Acros 331230050
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-55-2
Molecular Formula C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
MDL Number MFCD00016368
InChI Key OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
IUPAC Name 2,6-dimethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Specifica
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 253.0°C to 257.0°C
Color Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Merck Index 15, 3246
Formula Weight 168.15
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 2, 6-Dimethoxy-1, 4-benzoquinone, 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.