Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales 2 en 1 para instrumentos Waters, rosca corta de 9 mm
Código de producto. 12950891 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color:
Transparente
Ámbar
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Color Precortados unitSize
12950891 No Transparente Sí paquete de 100
12960891 No Transparente No paquete de 100
11860972 Sí Transparente Sí paquete de 100
12570186 Sí Ámbar Sí paquete de 100
12920901 Sí Ámbar No paquete de 100
12910901 Sí Transparente No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12950891
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND9
  • 9mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Precortados Sí
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm