Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 2 en 1, rosca corta de 9 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11787497 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Azul
Negro
Transparente
Precortados:
No
Sí
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Color del tapón Precortados Color Tamaño de la unidad
11787497 No Azul No Transparente paquete de 100
11890892 Sí Azul No Transparente paquete de 100
12970881 Sí Azul Sí Transparente paquete de 100
15124649 No Azul Sí Transparente paquete de 100
12951251 No Transparente No Transparente paquete de 100
11395991 Sí Transparente No Ámbar paquete de 100
15532320 Sí Negro Sí Transparente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11787497
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND9
  • 9mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que al
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Azul
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Precortados No
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm