Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca universal magnético de 18 mm, plateado, con orificio central, rosca de precisión y septo montado
Código de producto. 11865000 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Plata
Gris, Rojo, Plata
Plata, Blanco
Rojo, Blanco, Plata
Transparente azul, Blanco, Plata
Material (revestimiento):
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Silicona/aluminio
Grosor (métrico):
1,3mm
1,3 mm
1,5mm
1,5 mm
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11865000 Transparente azul, Blanco, Plata Silicona/PTFE 1,3mm paquete de 1000
11895000 Plata, Blanco Silicona/aluminio 1,3 mm paquete de 1000
11787607 Gris, Rojo, Plata PTFE/butilo 1,6 mm paquete de 1000
11778256 Rojo, Blanco, Plata Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11853912 Azul, Blanco, Plata Silicona/PTFE 1,5mm paquete de 1000
11713027 Rojo, Blanco, Plata Silicona/PTFE 1,5 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11865000
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 18 mm
  • Magnético
  • Cierre de rosca universal
  • Plata
  • Orificio central
  • Rosca de precisión
  • Septum montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente azul, Blanco, Plata
Diámetro exterior (imperial) 18 mm
Material Acero
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 1,3mm
Tipo de producto Tapón de rosca