Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos de polipropileno de 180 ml con tapón de rosca
Código de producto. 15428844
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Azul
Natural
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 264
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Color Color del tapón Tamaño de la unidad
15428844 No estéril Natural Rojo paquete de 264
15458844 Estéril Azul Azul paquete de 264
15418844 No estéril Natural Azul paquete de 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428844 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP53C012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.18€
    103.72€ / paquete de 264
    Ahorro 49.46€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza en aplicaciones clínicas e industriales.
  • Se utiliza en aplicaciones clínicas e industriales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 180 mL
Certificaciones/conformidad CE N 1935/2004
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Natural
Altura (métrico) 102 mm