Learn More
Bochem™ Varilla de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10730052
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10730052 500 mm cada uno
10465641 600 mm cada uno
10519091 750 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10730052 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5110
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sujete la base M10 con la base de soporte de acero inoxidable 18/10 Bochem™.
  • Estructura de acero inoxidable 18/10
  • Con rosca M10
  • Varilla para bases de soporte
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 500 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 12 mm
Incluye Rosca M10
Tipo de producto Varilla de acero inoxidable
Tamaño de rosca M10
Descripción
  • Estructura de acero inoxidable 18/10
  • Con rosca M10
  • Varilla para bases de soporte
Para utilizar con (equipo) Para bases de soporte M10
Cantidad 1 unidad