Learn More
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11845071
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
210 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11845071 210 mm 10 PCS
1 options
Código de producto. 11845071 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricada con acero inoxidable 18/10.
  • Sistemas de purificación
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Forma Doblado
Tipo de producto Cuchara de polipropileno
Anchura (métrico) 13 mm
Anchura (métrico) de la hoja 13 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 210 mm