Learn More
Bochem™ Microespátulas con cuchara de acero inoxidable 18/10, forma de pala
Código de producto. 10767911
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10767911 150 mm cada uno
10758111 180 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10767911 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3350
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable 18/10. Las microespátulas con cuchara de acero inoxidable 18/10 Bochem™ están disponibles en dos tipos.
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Pala
Tipo de producto Espátula de micropala
Longitud de la hoja (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 5 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Dimensiones (L x An) 150 x 5 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm