Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10269120
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
Longitud de la hoja (métrico):
5 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
6 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
7 mm (cuchara)/40 mm (hoja)
9 mm (cuchara)/40 mm (hoja)
9 mm (cuchara)/45 mm (hoja)
Anchura (métrico) de la hoja:
3 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
4 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
5 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Anchura (métrico) de la hoja Tamaño de la unidad
10269120 150 mm 7 mm (cuchara)/40 mm (hoja) 5 mm (cuchara)/5 mm (hoja) 1 PCS
10655801 150 mm 6 mm (cuchara)/45 mm (hoja) 4 mm (cuchara)/5 mm (hoja) 1 PCS
10383501 150 mm 5 mm (cuchara)/45 mm (hoja) 3 mm (cuchara)/5 mm (hoja) cada uno
11815061 150 mm 5 mm (cuchara)/45 mm (hoja) 3 mm (cuchara)/5 mm (hoja) 10 PCS
11825061 150 mm 9 mm (cuchara)/40 mm (hoja) 5 mm (cuchara)/5 mm (hoja) 10 PCS
10186310 150 mm 9 mm (cuchara)/40 mm (hoja) 5 mm (cuchara)/5 mm (hoja) 1 PCS
10373551 200 mm 9 mm (cuchara)/45 mm (hoja) 5 mm (cuchara)/5 mm (hoja) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10269120 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3342
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Bochem™ Las espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10 cumplen una amplia variedad de funciones en el laboratorio.
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Forma Extremo de cuchara, extremo de hoja
Tipo de producto Espátula de micropala
Longitud de la hoja (métrico) 7 mm (cuchara)/40 mm (hoja)
Anchura (métrico) 5 mm
Anchura (métrico) de la hoja 5 mm (cuchara)/5 mm (hoja)
Dimensiones (L x An) 150 x 5 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm