Learn More
Bochem™ Microcucharas de acero inoxidable 18/10, semirredondeadas
Código de producto. 10742352
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
150 mm
185 mm
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
45 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10742352 185 mm 50 mm cada uno
10350821 130 mm 40 mm cada uno
10461191 150 mm 45 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742352 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Añada micropalas de acero inoxidable 8/10 Bochem™ semirredondas a su arsenal de instrumentos de laboratorio.
  • Tipo 1
  • Semirredondas
  • También disponible en pala ancha
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Semirredondas
Tipo de producto Micropala
Longitud de la hoja (métrico) 50 mm
Anchura (métrico) 4 mm
Anchura (métrico) de la hoja 4 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Dimensiones (L x An) 185 x 4 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 185 mm