Learn More
Bochem™ Cuchara de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10176360
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
170 mm
200 mm
Dimensiones (L x An):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
10176360 150 mm 20 x 10 mm cada uno
10673072 150 mm 30 x 15 mm cada uno
10298790 200 mm 30 x 26 mm cada uno
10454871 170 mm 40 x 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10176360 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3385
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Bochem™ La cuchara de laboratorio de acero inoxidable 18/10 cumple una amplia variedad de funciones en el laboratorio.
  • Cuchara de laboratorio
  • Fabricadas con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Cuchara de laboratorio
Dimensiones (L x An) 20 x 10 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm