Learn More
Bochem™ Cuchara para productos químicos de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10343981
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
2 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10343981 210 mm 32 mm 1 mm cada uno
10538881 150 mm 32 mm 5 mm cada uno
11865071 150 mm 32 mm 5 mm paquete de 10
10262091 150 mm 32 mm 1 mm 1 PCS
10485031 180 mm 32 mm 1 mm cada uno
10373741 180 mm 40 mm 5 mm cada uno
10613151 210 mm 40 mm 5 mm cada uno
11855071 210 mm 40 mm 5 mm 10 PCS
10169960 250 mm 45 mm 2 mm cada uno
10300681 250 mm 48 mm 5 mm cada uno
10613341 300 mm 48 mm 5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10343981 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3423
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuchara de acero inoxidable para recoger productos químicos.
  • Cuchara para productos químicos
  • Con mango de espátula
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Cuchara química
Longitud de la hoja (métrico) 32 mm
Anchura (métrico) 22 mm
Diámetro exterior (métrico) 1 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 210 mm