Learn More
Bochem™ Fórceps de acero inoxidable 18/10, punta afilada
Código de producto. 10788721
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de punta:
Doblada redondeada
Doblado, afilado
Sharp
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta Tamaño de la unidad
10788721 Sharp 1 PCS
10008051 Doblado, afilado cada uno
10252241 Sharp cada uno
10622591 Sharp cada uno
10373411 Doblado, afilado cada uno
10683341 Doblado, afilado cada uno
10050761 Doblada redondeada cada uno
10190301 Sharp cada uno
10212341 Sharp cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10788721 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 1012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.25€
    4.18€ / paquete de 1
    Ahorro 6.07€
    59% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ayuda con procedimientos quirúrgicos. Los fórceps de acero inoxidable 18/10 Bochem™ de punta afilada constituyen una herramienta muy útil.
  • Acero inoxidable
  • Varias longitudes
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas
Material Acero inoxidable (18/10)
Cantidad 1 paquete
Estilo de punta Sharp
Longitud (métrico) 130 mm