Learn More
Globe Scientific Tubo de cultivo de 17x100 mm
Código de producto. 31922372 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
16 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31922372 16 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 31922372 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 110158
Modernice sus elementos esenciales de laboratorio con Globe Scientific
Usar código promocional 27959
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Globe Scientific Inc. Tubo Culture 17x100 con tapa de doble posición
  • Los tubos de poliestireno pueden soportar 1500 RPM durante la centrifugación
  • Los chapas de doble posición permiten LDPE el almacenamiento aeróbico o anaeróbico de muestras
  • Deja la tapa de broche en la posición suelta para el trabajo aeróbico y en la posición sellada para cultivos anaeróbicos
Especificaciones
Material del cierre LDPE
Color del tapón Natural
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de ventilación
Color Natural
Longitud (métrico) 100 mm
Material Poliestireno
Desechables Un solo uso
Graduado No
Incluye Doble Límite de Posición
Cantidad 500/Cs.
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 16 mL
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo