Learn More
Globe Scientific 16 x 100mm Test Tubes
Description
Molded from premium-grade polystyrene for clarity
- Polystyrene tubes can withstand up to 1500rpm during centrifugation
- Polypropylene tubes can withstand up to 3000rpm and are autoclavable and freezable
Spécification
Spécification
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polypropylene |
| Envase | 2000/Cs. |
| Con reborde | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Graduated | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Test Tube |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?