Learn More
Fisherbrand™ Septo de 16,8 mm para tapones de rosca SCHOTT
Código de producto. 11834990 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige, Crema
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11834990 Beige, Crema paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11834990
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
  • 55° shore A
  • Alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos
Color Beige, Crema
Diámetro exterior (imperial) 16,8 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Cantidad 1000
Grosor (métrico) 3,2 mm