Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 15 mm, rosca 15-425, vidrio transparente, 8 ml, tapón de rosca de PP, parte superior cerrada, septo de butilo/PTFE
Código de producto. 12920941 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
12920941 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 12920941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND15
  • 15-425
  • Vidrio
  • Transparente
  • 8 ml
  • Tapón de rosca
  • Cubierta cerrada
  • Polipropileno
  • Butilo/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) PTFE/butilo
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 16,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 8,9/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 15-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 61 mm