Learn More
Labcon™ SuperClear™ Tubos de centrífuga de polipropileno de 15 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16604032 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca con cierre hermético
Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido
Tapón de rosca plano incluido
Envase:
1 tubo/bolsa, 100 bolsas/caja (envuelto individualmente)
10 tubos/bolsa IntegraPack, 5 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja (Envasado a granel)
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja
25 tubos/gradilla reutilizable, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja.
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tipo de tapón Envase Tamaño de la unidad
16604032 Estéril Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16684022 Estéril Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido 10 tubos/bolsa IntegraPack, 5 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16684032 No estéril Tapón de rosca plano incluido 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16694032 Estéril Tapón de rosca plano incluido 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16604042 Estéril Tapón de rosca plano incluido 25 tubos/gradilla reutilizable, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16694022 No estéril Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16614042 No estéril Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
17285694 Estéril Tapón de rosca plano incluido 1 tubo/bolsa, 100 bolsas/caja (envuelto individualmente) paquete de 100
17507906 No estéril No incluido 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja (Envasado a granel) paquete de 1000
16644042 No estéril Tapón de rosca con cierre hermético 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
16614032 No estéril Tapón de rosca con cierre hermético 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16624032 Estéril Tapón de rosca con cierre hermético 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16624042 No estéril Tapón de rosca con cierre hermético 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16689832 Estéril Tapón de rosca con cierre hermético 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 2 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16604032 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31313450069
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos están hechos de una resina única de grado médico ultra transparente y diseñados con paredes gruesas y duraderas para una centrifugación de alta velocidad. Las tapas planas resistentes a fugas con sellos elastoméricos moldeados están probadas según la norma IATA 95 kPa.
  • Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Graduaciones en incrementos de 0,5 ml de 2 a 15 ml
  • Superficie de escritura antimanchas patentada
  • Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa.
  • Línea de congelación máxima
  • 17 mm de ancho, 118 mm de altura sin tapones
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Centrifugación a 17.000 xg, congelable a -80 °C
  • Para tubos con tapón plano acoplado: Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
  • Los tubos con tapas planas se pueden limpiar y reutilizar.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; BPM de la FDA CFR21; IATA 95 kPa
Material del cierre Polipropileno
Color del tapón Morado
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables Reutilizables
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrífugas, rotadores, agitadores
Envase 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Cantidad 50 tubos/bolsa
Esterilidad Estéril
Línea de productos SuperClear
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 118 mm
Tamaño del tapón 17 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca de sellado elastomérico integral plano incluido
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Graduated Sí
Graduaciones De 2 a 15 ml en incrementos de 0,5 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 17,000 x g