Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 15 ml de PerformR™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16654032
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con cierre hermético
Tapón de rosca plano
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
25/gradilla de polipropileno reutilizable
25 tubos/gradilla y 2 gradillas/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 50
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Esterilidad Cantidad unitSize
16654032 Tapón de rosca plano Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16674042 Tapón de rosca plano Estéril 25/gradilla de polipropileno reutilizable paquete de 300
16684042 Tapón de rosca plano No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
16664032 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16694042 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
17517906 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 25 tubos/gradilla y 2 gradillas/caja paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16654032 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31363450069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos tubos para centrífuga están completos con graduaciones y una superficie de escritura.
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Material del cierre Polyethylene
Color del tapón Purple
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
N.° por paquete 50/Pk.
Envase 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Cantidad 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Esterilidad Estéril
Línea de productos PerformR
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 118 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Yes
Graduaciones De 2 a 15 en incrementos de 0,5
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 3,000 x g