Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Con tapones de rosca planos incluidos
- Certificado libre de metales a 1 parte por mil millones de 43 metales y elementos comunes
- Los tapones son de polietileno natural puro
- Superficie de escritura antimanchas patentada
- ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Polipropileno USP Resina de clase VI
- Centrifugado hasta 17.000 xG
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Capacidad: 15 mL
- Tapones incoloros naturales
- Hecho en USA
- Elementos analizados: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, cadnio, cesio, calcio, cromo, cobalto, cobre, galio, germanio, oro, hierro, plomo, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, niobio, fósforo, potasio, renio, rubidio, selenio, silicio, plata, sodio, estroncio, tantalio, talio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, itrio, zinc, circonio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Natural |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja |
| Cantidad | 50/bolsa |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |