Learn More
Labconco™ colector de 14 puertos; para FreeZone los liofilizadores de consola
Código de producto. 17550595 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Liofilizadoras de consola de 6L, 12L o 18L FreeZone™
Código de producto. Para utilizar con (equipo)
17550595 Liofilizadoras de consola de 6L, 12L o 18L FreeZone™
1 options
Código de producto. 17550595 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7201900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3205.00€
    2664.38€ / paquete de 1
    Ahorro 540.62€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El colector de acero inoxidable para su uso con los liofilizadores FreeZone™ incluye válvulas de neopreno con pomos de plástico.
Colector de 14 puertos
  • Colector de acero inoxidable Tipo 304
  • 14 válvulas de neopreno con mandos de plástico acomodan tanto adaptadores de 1/2 in como de 3/4 in adaptadores
  • Para usar con secadoras liofilizadas de consola de 6L, 12L o 18L FreeZone
  • Se requiere liofilizador, vidrio y adaptadores (no incluidos)
  • Incluye un pasador
Especificaciones
Tipo Colector de secado
N.º de estantes 0
Material Acero inoxidable (304)
N.º de puertos 14
Para utilizar con (equipo) Liofilizadoras de consola de 6L, 12L o 18L FreeZone™
Incluye 14 válvulas de neopreno con perillas de plástico moldeado y 1 pasador de cierre
Anchura (imperial) 24,3 in
Altura (imperial) 10,3 in
Longitud (imperial) 10,6 in
Peso con embalaje (imperial) 21 lb.
Peso (imperial) 18 lb.