Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 13 mm, rosca 13-425, vidrio transparente, 4 ml, tapón de rosca de PP, septo de silicona/PTFE
Código de producto. 10224662 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Precortados Tamaño de la unidad
10224662 No paquete de 100
12910941 Sí paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10224662
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND13
  • 13-425
  • De vidrio
  • Transparente
  • 4mL
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • 1,5 mm
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 14,7 mm
Material Vidrio
Precortados No
Volumen (métrico) 5 ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 45 mm