Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 13 mm, rosca 13-425, vidrio transparente, 4 ml, tapón de rosca de PP, septo de PTFE
Código de producto. 10672923 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10672923 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 10672923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND13
  • 13-425
  • Vidrio
  • Transparente
  • 4 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • PTFE virgen
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) PTFE virgen
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 14,7 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 5 ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 45 mm