Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 13 mm, rosca 13-425, vidrio ámbar, 4 ml, tapón de rosca de PP, septo de silicona/PTFE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 14,7 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 13-425 |
| Mostrar más |