Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, negro, sin orificio central, rosca 13-425 con septum
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11864970 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Beige, Rojo-naranja, Negro
Crema, Negro
Gris, Rojo, Negro
Negro, Rojo-naranja, Transparente
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho rojo/PTFE
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3mm
1,3 mm
1,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11864970 Negro, Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
11823861 Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 1,3mm paquete de 1000
11884970 Crema, Negro Silicona/PTFE 1,5mm paquete de 1000
12636715 Beige, Rojo-naranja, Negro Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11864970
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • 13 mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Color Negro, Rojo-naranja, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tamaño del tapón 13 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de rosca 13-425
Tipo de producto Tapón de rosca