Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, negro, sin orificio central, rosca 13-425 con septum
Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/butilo |
| Color | Gris, Rojo, Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |