Learn More
Fisherbrand™ Quemador de seguridad de gases propano y butano licuados Teclu de 13 mm
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- El quemador contiene todas las características de seguridad, por lo que no es necesario un suministro eléctrico de la red eléctrica o de la batería
- Alcanza temperaturas ligeramente inferiores al quemador para gas natural, con un rango de 850° hasta 950 °C
- Diseñado para funcionar con propano 35 milibares y butano 28 milibares con las válvulas reductoras de presión adecuadas instaladas en los cilindros de gas.
- Los gases de petróleo líquido son más buscados que el carbón o el gas natural, por esta razón todos los chorros de los quemadores de gases licuados están sellados con un compuesto de unión
- Fabricado con una base pesada fundida a presión y pintada en acabado acrílico azul resistente a productos químicos
- Todos los quemadores se prueban para garantizar la calidad de la llama y la ausencia de fugas antes del embalaje
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Quemador de seguridad Teclu |
| Tipo de gas | Gas licuado |
| Material | Hierro y acero |
| Descripción | Consumo de 144 l/h |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Altura (métrico) | 165 mm |
| Temperatura máxima | 950°C |
| N.° por paquete | 1 unidad |