Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 13 mm, plata, orificio central, septo montado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11997051 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Gris, Rojo
Rojo, Blanco
Material (revestimiento):
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Tamaño de la unidad
11997051 Azul, Gris PTFE/butilo paquete de 1000
11894960 Gris, Rojo PTFE/butilo 1000 PCS
12616695 Rojo, Blanco Silicona/PTFE paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11997051
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pharma-Fix-Septa
Material (revestimiento) PTFE/butilo
Color Azul, Gris
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Grosor (métrico) 2 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular