Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 13mm
Código de producto. 11553680
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,5 mL
4 mL
4,0 mL
5,0 mL
10,0 mL
Tipo de producto:
Vial con cierre de rosca 13-425
Vial con rosca 13-425, silanizado
Estilo de la base:
Alta recuperación
Fondo plano
Fondo redondo
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto Estilo de la base Marking Spot unitSize
11553680 5,0 mL Vial con cierre de rosca 13-425 Fondo redondo No paquete de 125
11563680 10,0 mL Vial con cierre de rosca 13-425 Fondo redondo No paquete de 125
10256002 3,5 mL Vial con cierre de rosca 13-425 Alta recuperación No paquete de 250
11523680 4,0 mL Vial con cierre de rosca 13-425 Fondo plano No paquete de 500
12400178 4 mL Vial con cierre de rosca 13-425 Fondo plano No paquete de 100
11991513 4 mL Vial con cierre de rosca 13-425 Fondo plano Sí paquete de 100
12400258 4 mL Vial con rosca 13-425, silanizado Fondo plano No 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11553680 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5SV
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos viales de 13 mm están fabricados con vidrio de alta calidad y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Estos viales de 13 mm están fabricados con vidrio de borosilicato transparente de dilatación 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) y un acabado de rosca 13-425, y están disponibles en las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, National™ y Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
WatersTM (carrusel Wisp de 48 posiciones)
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la compatibilidad de los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de rosca 13-425
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 5,0 mL
N.° por paquete 125
Volumen residual (métrico) <500 μL
Estilo de la base Fondo redondo
Volumen total (métrico) 5 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 4,5 mL
Altura (métrico) 65 mm
Tipo de producto Vial con cierre de rosca 13-425
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.