Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 13 l
Product Code. 17681665
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Unit Size:
cada uno
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color del tapón Unit Size
17681665 Amarillo cada uno
17661665 Naranja cada uno
17671665 Morado paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17681665 Supplier Sharpsafe™ Supplier No. 51152430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.38€
    9.68€ / paquete de 1
    Ahorro 0.70€
    6% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
VernaCare 5.ª generación Sharpsafe™ Los contenedores están fabricados con nuestro material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para sus necesidades de gestión de residuos punzantes.
  • Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
  • El de 13 litros se beneficia de una gran abertura horizontal que permite desechar fácilmente y de forma rentable una amplia gama de agujas, jeringas y otros instrumentos punzantes.
  • Una tapa translúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado.
  • Nuestro 13 Litros Sharpsafe™ Los contenedores están diseñados específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura.
    • Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Temporario& Característica de cierre final
    • Zona de llenado horizontal
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3297
Specifications
Capacidad (métrico) 13 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3297
Color del tapón Amarillo
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 385 x 585 x 580 mm
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipiente para objetos punzantes