Learn More
Gilac™ Portabolsas para postes de 120 L con tapa
Descripción
- Cuando se opera manualmente, la tapa permanece abierta por sí sola.
- También se puede abrir y cerrar normalmente utilizando el pedal.
- El pedal también evita la contaminación.
- Porta bolsas para postes equipado con 2 ruedas para facilitar su desplazamiento.
- 2 ruedas adicionales están disponibles como opción.
- Bolsa muy fácil de quitar y volver a colocar.
- El mango recto, en la parte trasera, permite su fijación a la pared.
- Tapa disponible en 5 colores, adecuada para clasificación selectiva.
- El soporte para bolsas de postes con tapa amarilla se entrega en 2 paquetes (1 paquete para el soporte para bolsas de postes, 1 paquete para la tapa).
- Portabolsas para postes entregado para ser ensamblado.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Medio ambiente con recogida de residuos necesaria |
| Para utilizar con (equipo) | Bolsa de basura estándar de 120 L |
| Incluye | Soporte para bolsas |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tamaño | 120 L |
| Anchura (imperial) | 19,7 in |
| Tipo de producto | Soporte para bolsas |
| Mostrar más |