Learn More
Gilac™ Portabolsas para postes de 120 L con Gilactiv™ Tapa azul
Código de producto. 17958531
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17958531 500 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17958531 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G631090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.06€
    143.80€ / paquete de 1
    Ahorro 74.26€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Portabolsas para postes de 120 L con Gilactiv™ La tapa azul está tratada con el exclusivo Sanitized™ Tecnología que protege la superficie de la tapa contra virus y bacterias.
  • Eficacia antibacteriana y antiviral comprobada en la superficie de la tapa para un amplio espectro de gérmenes, incluido el coronavirus humano HCoV-229E.
  • Este artículo contiene un biocida con el principio activo: vidrio de fosfato de plata.
  • Las pruebas realizadas por un laboratorio independiente francés aprobado por la UE mostraron que el 98,6 % del virus se eliminó después de un período de dos horas.
  • Elegir Gilactiv™ protección mejorada
  • Resultados de las pruebas disponibles previa solicitud.
  • Cuando se opera manualmente, la tapa permanece abierta por sí sola.
  • También se puede abrir y cerrar normalmente utilizando el pedal.
    • El pedal también evita la contaminación.
  • Porta bolsas para postes equipado con 2 ruedas para facilitar su desplazamiento.
    • 2 ruedas adicionales están disponibles como opción.
  • Bolsa muy fácil de quitar y volver a colocar.
  • El mango recto, en la parte trasera, permite su fijación a la pared.
  • Tapa disponible en PP, en 5 colores, adecuada para clasificación selectiva.
  • Portabolsas para postes entregado para ser ensamblado.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Medio ambiente con recogida de residuos necesaria
Para utilizar con (equipo) Bolsa de basura estándar de 120 L
Incluye Soporte para bolsas
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Anchura (imperial) 19,7 in
Tipo de producto Soporte para bolsas
Anchura (métrico) 500 mm