Learn More
Globe Scientific 12 x 75mm Culture Tubes
Código de producto. 31923488
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Transparente
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Esterilidad Tamaño de la unidad
31923488 Transparente Poliestireno Estéril paquete de 500
31922532 Natural Polipropileno Estéril paquete de 500
31922502 Transparente Poliestireno No estéril paquete de 1000
31922629 Natural Polipropileno No estéril paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31923488 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 110428
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Plastic 5mL culture tubes.
  • Polystyrene and Polypropylene tubes with round bottoms without rim
  • Available in 5mL capacity
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Tipo de tapón Tapa de broche de doble posición (acoplada)
Color Transparente
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
Incluye Tapón a presión de doble posición
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 5 mL