Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 11 mm, tapón de anillo a presión, vidrio transparente, tapón de PE, septo de silicona/PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 1,9/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Anillo a presión |
| Marking Spot | No |
| Mostrar más |