Learn More
Fisherbrand™ Vial con anillo a presión de 11 mm con microinserto integrado, ámbar
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Silanizado |
| Color | ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 0,39/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Presión/para encapsular |
| Tipo de empaquetado | Caja de polipropileno |
| Modelo | Inserto cónico integrado |
| Volumen residual (métrico) | < 3 μl |
| Mostrar más |