Learn More
Fisherbrand™ Vial de microlitros totales con anillo a presión de 11 mm, vidrio, transparente
Código de producto. 11545914 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
11545914 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 11545914
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solo para aplicaciones de HPLC.
  • 1.2mL
  • Vial con anillo a presión
  • Microlitros totales
  • Fondo plano
  • Cono interior
  • Vidrio
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microlitros totales
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,4 ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Presión/para encapsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Modelo Cono interior
Volumen residual (métrico) < 1 μl
Volumen de trabajo (métrico) 1,2 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm