Learn More
Fisherbrand™ Microvial con anillo a presión de 11 mm de plástico
Código de producto. 11834940 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 ml
< 0,9/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Material:
Polipropileno
TPX
Modelo:
Cilindro interior
Cono interior
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Material Modelo unitSize
11834940 < 0,9/ml Transparente Polipropileno Cilindro interior paquete de 1000
11894930 0,4 ml Transparente TPX Cono interior paquete de 1000
11804940 0,4 ml Ámbar Polipropileno Cono interior paquete de 1000
11717597 0,4 ml Transparente Polipropileno Cono interior paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11834940
Grandes ofertas en los mejores productos
Usar código promocional 28057
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se recomiendan únicamente para aplicaciones de HPLC.
  • Vial/tapón recomendado únicamente para aplicaciones de HPLC
  • Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
  • También es posible encapsular los viales con un cierr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microvial
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) < 0,9/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Anillo a presión
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Modelo Cilindro interior
Volumen residual (métrico) <25 μl
Volumen de trabajo (métrico) 0,64 mL
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm