Learn More
Fisherbrand™ Microvial de plástico de anillo a presión de 11 mm, microinserto de vidrio
Código de producto. p-7113836 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11525924 Ámbar paquete de 100
11585914 Transparente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11525924
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se recomiendan únicamente para aplicaciones de HPLC.
  • Vial/tapón recomendado únicamente para aplicaciones de HPLC
  • Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
  • También es posible encapsular los viales con un cierr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción TopSert
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material TPX
Volumen (métrico) < 0,35/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Presión/para encapsular
Tipo de empaquetado Caja de polipropileno
Modelo Inserto cónico integrado
Volumen residual (métrico) <4 μL
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm