Learn More
Fisherbrand™ Microvial de plástico de anillo a presión de 11 mm, microinserto de vidrio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | TopSert |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | TPX |
| Volumen (métrico) | < 0,35/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Presión/para encapsular |
| Tipo de empaquetado | Caja de polipropileno |
| Modelo | Inserto cónico integrado |
| Volumen residual (métrico) | <4 μL |
| Mostrar más |