Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, transparente, orificio central con septum
Código de producto. 11712428 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Transparente
Beige, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanco, Transparente
Transparente
Transparente, Rojo-naranja
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho rojo/PTFE
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,2 mm
1 mm
1,3mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11712428 Rojo, Blanco, Transparente Silicona/PTFE 1,3mm paquete de 1000
11777587 Rojo, Blanco, Transparente Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11787587 Azul, Blanco, Transparente Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11844930 Rojo, Blanco, Transparente Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11702428 Transparente, Rojo-naranja Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
15272056 Beige, Rojo-naranja, Transparente Caucho rojo/PTFE 1 mm paquete de 1000
16378367 Transparente PTFE virgen 0,2 mm paquete de 1000
12908010 Transparente PTFE virgen 0,2 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11712428
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Duro
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Rojo, Blanco, Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3mm
Tipo de producto Tapón de anillo a presión
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.