Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, azul, orificio central con septum montado
Código de producto. 11814910 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho rojo/PTFE
Silicona/PTFE
Color:
Azul, Blanco
Beige, Rojo-naranja, Azul
Rojo, Blanco, Azul
Rojo-naranja, Transparente, Azul
Precortados:
No
Sí
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (revestimiento) Color Precortados Grosor (métrico) unitSize
11814910 Silicona/PTFE Rojo, Blanco, Azul No 1,3 mm paquete de 1000
11867301 Caucho natural/TEF Rojo-naranja, Transparente, Azul No 1 mm paquete de 1000
11824910 Silicona/PTFE Rojo, Blanco, Azul No 1 mm paquete de 1000
11834910 Silicona/PTFE Azul, Blanco Sí 1 mm paquete de 1000
16398367 Silicona/PTFE Rojo, Blanco, Azul Sí 1,3 mm paquete de 1000
16308377 Caucho rojo/PTFE Beige, Rojo-naranja, Azul No 1 mm paquete de 1000
15522320 Caucho rojo/PTFE Beige, Rojo-naranja, Azul No 1 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11814910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Duro
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Rojo, Blanco, Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polietileno
Precortados No
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto Tapón de anillo a presión