Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales para capsular de 11 mm, vidrio transparente, tapón de aluminio, septo de caucho natural/PTFE
Código de producto. 12696655 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho natural/butilo/TEF
Incluye:
11 09 0356 + 11 03 0300
11 09 0356 + 11 03 0535
11 09 0476 + 11 03 0300
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (revestimiento) Incluye unitSize
12696655 Caucho natural/TEF 11 09 0356 + 11 03 0300 paquete de 100
10571383 Caucho natural/butilo/TEF 11 09 0356 + 11 03 0300 paquete de 100
15552320 Caucho natural/butilo/TEF 11 09 0476 + 11 03 0300 paquete de 100
15542320 Caucho natural/TEF 11 09 0356 + 11 03 0535 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12696655
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND11
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón para encapsular
  • Orificio central
  • aluminio
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Barnizado transparente
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 ml
Incluye 11 09 0356 + 11 03 0300
N.° por paquete 100
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm