Learn More
Fisherbrand™ Cuello de crimpado de 11 mm Micro-Vial , Vidrio transparente
Código de producto. 11505884 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 1,1/ml
< 1,3/ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11505884 < 1,3/ml paquete de 100
11865813 < 1,1/ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11505884
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Viales estándar para GC y HPLC.
  • Vial con cuello para encapsular de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microvial
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,3/ml
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <4 μL
Volumen de trabajo (métrico) 1,1 mL
Estilo de la base Base cónica
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND11
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm